Learn More
Invitrogen™ ReadyProbes™ Cell Viability Imaging Kit, blau/rot
Bestimmen Sie schnell und einfach die Lebensfähigkeit von Zellen. Invitrogen™ ReadyProbes™ Cell Viability Imaging Kit, Rot/Blau, ist ein gebrauchsfertiges Assay-Kit für die Fluoreszenzmikroskopie, Fluoreszenz-Mikrotiterplatten-Lesegeräte und Durchflusszytometrie.
Marke: Invitrogen™ R37610
Includes: 3 x 2,5 ml NucBlue Live, 3 x 2,5 ml Propidiumiodid
Description
ReadyProbes™ Zellviabilitätsbildgebungskit, rot/blau, enthält NucBlue™ Live Reagenz (Hoechst 33342) und Propidiumiodid. Fügen Sie einfach 2 Tropfen jedes stabilen Reagenzes (bei Raumtemperatur) zu 1 ml Zellwachstumsmedium hinzu, und bestimmen Sie dann die Viabilität durch Ermittlung des Verhältnisses von Gesamt- zu Totzellen. NucBlue™ Live Reagenz färbt die Zellkerne aller Zellen und kann mit einem Standard-DAPI-Filter erkannt werden. Propidiumjodid färbt nur die Zellkerne von Zellen mit beeinträchtigter Plasmamembranintegrität und wird mit einem standardmäßigen TRITC/RFP (orange) Filtersatz nachgewiesen.
- NucBlue™ Live Reagenz färbt die Zellkerne aller Zellen; Erkennung mit einem Standard-DAPI-Filter (Anregungs-/Emissionsmaxima: 360/460 nm)
- Propidiumiodid: Färbt die Zellkerne toter Zellen mit geschädigter Plasmamembran; wird erkannt mit dem Standard-TRITC/RFP-Filtersatz (orange) (Anregungs-/Emissionsmaxima: 535/617 nm)
Anwendungsvorschläge
- NucBlue™ Live Reagenz und Propidiumjodid können direkt zu Zellen in Vollwachstumsmedien oder einer kompatiblen Pufferlösung hinzugefügt werden.
- In den meisten Fällen sorgen 2 Tropfen/ml und eine Inkubationszeit von 5 bis 30 Minuten für eine helle Zellkernfärbung; bei einigen Zelltypen, Bedingungen und Anwendungen kann jedoch eine Optimierung erforderlich sein. In solchen Fällen einfach mehr oder weniger Tropfen hinzufügen, bis die optimale Intensität der Färbung erreicht ist.
Spécification
Säugetierzellen, eukaryotische Zellen | |
Bei 2 bis 8 °C oder bei Raumtemperatur lagern. | |
Fluoreszent | |
Fluoreszenzmikroskop | |
3 x 2,5 ml NucBlue™ Live; 3 x 2,5 ml Propidiumiodid | |
360, 535 nm | |
ReadyProbes | |
Raumtemperatur |
Blau, Rot | |
ReadyProbes Bildgebungskit für Zellviabilität, Blau/Rot | |
Viabilitätsassay | |
Zellviabilitätsbildgebungskit | |
460, 617 nm | |
Tropfflaschen | |
1 Kit |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.