Learn More
Applied Biosystems™ FAM™ Dye Spectral Calibration Plate, 384-well
Für die FAM™ Spektralkalibrierung Ihres Viia™ 7-, QuantStudio™ 6 Flex-, QuantStudio™ 7 Flex- oder QuantStudio™ 12K Flex-Systems mit einem 384-Well-Block.
Marke:  Applied Biosystems™ 4432271
Artikelnummer. 15669175
  • 272.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 18-06-2025
Beschreibung
Diese Kalibrierkits werden zur Wartung Ihres Echtzeit-PCR-Systems mit 384-Well-Block verwendet. Dazu gehören Kalibrierplatten zur Durchführung einer Spektralkalibrierung mit FAM™-, VIC™-, ROX™-, SYBR™ Green-, Tamra™-, NED™-Farbstoffen, Platten zur Durchführung einer ROI-Kalibrierung (Region-of-Interest), Normierungskalibrierung und zur Durchführung einer RNase-P-Verifizierung. Kalibrierung und Verifizierung sollten mindestens alle sechs Monate durchgeführt werden. Ausführliche Anweisungen zur Verwendung finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Geräts. Die Farbstoffformulierungen für Ihr ViiA™ 7-, QuantStudio™ 6 Flex-, QuantStudio™ 7 Flex- oder QuantStudio™ 12K Flex-System verbessern die Ergebnisse mit Multiplexing, indem sie Fluoreszenzspektren, die in Ihren Echtzeit-PCR-Experimenten gefunden wurden, genauer darstellen.
  • Kalibrierung und Verifizierung sollten mindestens alle sechs Monate durchgeführt werden. Vollständige Anweisungen finden Sie im Wartungshandbuch des Geräts
Bestellinformation
Trockeneisversand; lagern Sie die Platten bei -15 bis -25 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Kalibrierplatten bei -15 bis -25 °C lagern
QuantStudio™ 12k Flex, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7, VIIa™ 7 Systeme
Platte zur Spektrenkalibrierung mit Farbstoff
Trockeneis
Spektralkalibrierung
FAM
FAM™
Real Time PCR (qPCR)
1 x 384-well plate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2401419 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog Number4432271
Chargennummer2401420 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog Number4432271
Chargennummer2410430 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/01/2025 Catalog Number4432271
Chargennummer2404424 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/01/2025 Catalog Number4432271
Chargennummer2405425 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/01/2025 Catalog Number4432271
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Applied Biosystems™ FAM™ Dye Spectral Calibration Plate, 384-well > 1 x 384-Well-Platte