Learn More
Invitrogen™ E-Gel™ Imager System with UV Light Base
Persönliches Bildgebungssystem zur Dokumentation und Analyse von Agarosegelen und E-Gel™-Kassetten
Marke: Invitrogen™ 4466611
Includes: 1 x E-Gel Imager Kamerahaube, 1 x E-Gel Imager UV Lichtbasis, 1 x E-Gel Imager Softwarepaket, 1 x Gel Quant Express Software mit USB-Dongle, 1 x E-Gel iBase Lichtdiffusor
Requires : Mindestsystemanforderungen für GelCapture und Gel Quant Express: Prozessor Intel™ Core™2 Duo 1,8 GHz; Memory: 1 Gb RAM; Betriebssystem: Windows™ XP Professional SP3 (englische Version) oder Windows™ 7 Professional (englische Version), Administratorberechtigungen für die Installation müssen vorliegen. Monitor: Mindestauflösung von 1.024 x 786; USB: USB 2.0-Port für Software-Dongle
Beschreibung
Jedes E-Gel Bildgebungssystem verfügt über eine schlanke und kompakte Kamerahaube und einen oder mehrere austauschbare Sockel sowie zwei leistungsstarke Softwareprogramme.
- Mit der integrierten Kamera für wissenschaftliche Zwecke können Sie scharfe, detailreiche Bilder aufnehmen
- Erfasst Gelbilder in Echtzeit, auch während eines Laufs
- Analysiert Gelbilder mit der leistungsstarken Gel Quant Express-Software
- Leistungsstarke und kompakte Kamera für wissenschaftliche Zwecke
- E-Gel Bildgebungs-Kamerahaube ist das Herzstück des E-Gel Bildgebungssystems mit einer hochauflösenden Kamera für wissenschaftliche Zwecke
- Erfasst robuste Gelbilder mit maximalem Dynamikbereich und maximaler Empfindlichkeit
- Die UV-Lichtbasis eignet sich am besten für Ethidiumbromid, und die Blaulicht-Basis kann für viele SYBR™ Farbstoffe wie SYBR Safe verwendet werden
- Gel-Kompatibilität: Agarose-Gele, E-Gel™, E-Gel™ 96; Markierung oder Farbstoff: Qdot™ 625, SYBR™
- Das E-Gel Bildgebungssystem enthält zwei leistungsstarke Softwaretools, GelCapture und Gel Quant Express
- Mit GelCapture können Sie die Empfindlichkeit und Belichtungseinstellungen anpassen, um das perfekte Bild Ihres Gels zu erfassen
- Perfekte grundlegende Bildmanipulationen wie Inversion oder Pixelfärbung können durchgeführt werden
- Die Gel Quant Express Software ermöglicht die Quantifizierung und Analyse mittels 1D-Gel-Analyse oder im Express-Modus
- GelCapture kann auf jedem PC heruntergeladen und verwendet werden, während Gel Quant Express einen USB-Dongle für den Betrieb benötigt
- Zusätzliche USB-Dongles können erworben werden, um Gel Quant Express auf mehr als einem PC gleichzeitig zu verwenden
Agarose-Gelelektrophorese, Reinigung und Analyse von DNA und RNA, Gelelektrophorese und Blotting von Nukleinsäuren
Spezifikation
1 x E-Gel™ Imager-Kamerhaube Camera Hood. 1 x E-Gel™ Imager UV Light Base. 1 x E-Gel™ Imager Software-Paket. 1 x Gel Quant Express Software zur USB-Dongle-Aktivierung 1 x E-Gel Imager Lichtdiffusor. 1 x E-Gel Imager Universalfilter. Bei Raumtemperatur lagern. |
|
E-Gel™, E-Gel™ 48, E-Gel™ 96 Agarose-Gele | |
Belichtersystem mit UV-Lichtsockel | |
E-Gel™ Imager |
E-Gel™ Imager | |
E-Gel™ | |
Ethidiumbromid |
Nur für Forschungszwecke. Nicht für therapeutische oder diagnostische Zwecke an Tieren und Menschen vorgesehen.