Learn More
Invitrogen™ E-Gel™ Imager System with E-Gel™ Adaptor
Persönliches Bildgebungssystem zur Dokumentation und Analyse von Agarosegelen und E-Gel™-Kassetten
Marke:  Invitrogen™ 4466613
Artikelnummer. 11672129
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Includes: 1 x E-Gel™ Imager Camera Hood. 1 x E-Gel™ Imager Adaptor Base. 1 x E-Gel™ Imager Software-Paket. 1 x Gel Quant Express Software zur USB-Dongle-Aktivierung 1 x E-Gel iBase Lichtdiffusor
Requires : Mindestsystemanforderungen für GelCapture und Gel Quant Express: Prozessor Intel™ Core™2 Duo 1,8 GHz; Memory: 1 Gb RAM; Betriebssystem: Windows™ XP Professional SP3 (English Version) oder Windows™ 7 Professional (English Version), Administratorberechtigungen für die Installation müssen vorliegen; Monitor: 1024 x 786 min. Auflösung, USB: USB 2.0-Port für Software-Dongle
Beschreibung
Beschreibung
Jedes E-Gel Bildgebungssystem verfügt über eine schlanke und kompakte Kamerahaube und einen oder mehrere austauschbare Sockel sowie zwei leistungsstarke Softwareprogramme.
  • Mit der integrierten Kamera für wissenschaftliche Zwecke können Sie scharfe, detailreiche Bilder aufnehmen
  • Erfasst Gelbilder in Echtzeit, auch während eines Laufs
  • Analysiert Gelbilder mit der leistungsstarken Gel Quant Express-Software
  • Leistungsstarke und kompakte Kamera für wissenschaftliche Zwecke
  • E-Gel Bildgebungs-Kamerahaube ist das Herzstück des E-Gel Bildgebungssystems mit einer hochauflösenden Kamera für wissenschaftliche Zwecke
  • Erfasst robuste Gelbilder mit maximalem Dynamikbereich und maximaler Empfindlichkeit
  • Die E-Gel Adapterbasis wurde entwickelt, um entweder das E-Gel iBase™ Energiesystem in Verbindung mit dem E-Gel Safe Imager Kit oder die E-Gel Go Base mit dem integrierten Blaulicht-Transilluminator zu versorgen, damit die E-Gel Kassetten richtig arbeiten können
  • Gel-Kompatibilität: Agarose-Gele, E-Gel™, E-Gel™ 96; Markierung oder Farbstoff: Qdot™ 625, SYBR™
  • Das E-Gel Bildgebungssystem enthält zwei leistungsstarke Softwaretools, GelCapture und Gel Quant Express
  • Mit GelCapture können Sie die Empfindlichkeit und Belichtungseinstellungen anpassen, um das perfekte Bild Ihres Gels zu erfassen
  • Perfekte grundlegende Bildmanipulationen wie Inversion oder Pixelfärbung können durchgeführt werden
  • Die Gel Quant Express Software ermöglicht die Quantifizierung und Analyse mittels 1D-Gel-Analyse oder im Express-Modus
  • GelCapture kann auf jedem PC heruntergeladen und verwendet werden, während Gel Quant Express einen USB-Dongle für den Betrieb benötigt
  • Zusätzliche USB-Dongles können erworben werden, um Gel Quant Express auf mehr als einem PC gleichzeitig zu verwenden
Agarose-Gelelektrophorese, Reinigung und Analyse von DNA und RNA, Gelelektrophorese und Blotting von Nukleinsäuren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
1 x E-Gel™ Imager-Kamerhaube Camera Hood. 1 x E-Gel™ Imager Adapter-Basis. 1 x E-Gel™ Imager Software-Paket. 1 x Gel Quant Express Software zur USB-Dongle-Aktivierung 1 x E-Gel Imager Lichtdiffusor. 1 x E-Gel Imager Universalfilter.
Bei Raumtemperatur lagern.
E-Gel™, E-Gel™ 48, E-Gel™ 96 Agarose-Gele
Bildgebungssystem mit Adapter
E-Gel™ Imager
E-Gel™
E-Gel™ Imager
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ E-Gel™ Imager System with E-Gel™ Adaptor > Belichtersystem mit E-Gel-Adapter
Nur für Forschungszwecke. Nicht für therapeutische oder diagnostische Zwecke an Tieren und Menschen vorgesehen.