Learn More
Invitrogen™ Coverglass Removal Tool
Minimieren Sie das Bruchrisiko von Kammerdeckglas bei Zellkulturen und Fluoreszenz-Bildgebungsanwendungen. Das CultureWell&Trade; Entnahmewerkzeug für Deckglas ermöglicht die einfache Trennung der gekammerten Oberstruktur vom Deckglas ohne übermäßige Kraft.
Marke:  Invitrogen™ C37010
Artikelnummer. 15499814
  • 35.10 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 23-07-2025
Beschreibung
Das Abdeckglas-Entnahmewerkzeug ist für die Verwendung mit einem CultureWell™ Kammerdeckglas für Zellkulturen vorgesehen (Mfc. Nr. C37000, C37005). Das herausnehmbare Kammerdeckglas ist steril und gebrauchsfertig. Es enthält 16 Wells, die jeweils bis 250 μl aufnehmen können, sodass Zellen in einer Reihe von unterschiedlichen Bedingungen auf einem einzigen Objektträger kultiviert werden können. Wenn die Zellen für die Aufnahme bereit sind, wird die Entfernung des Deckglases durch die Verwendung dieses einfachen Werkzeugs erleichtert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Entnahmewerkzeug für Deckglas
Culturewell™
Mikroskop
Je 1
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ Coverglass Removal Tool > Entnahmewerkzeug für Deckglas