Learn More
Cytiva Life Sciences Protein G GraviTrap™
Enthält zehn gebrauchsfertige Säulen, die mit 1 ml Protein G Sepharose 4 Fast Flow vorgepackt sind
Marke:  Cytiva 28-9852-55
Artikelnummer. 12526518
  • 1125.00 CHF / 10 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Vorgepackte Schwerkraftsäulen bieten Komfort, sparen Zeit und erhöhen die Zuverlässigkeit Ihrer Ergebnisse.
  • Durch Aufreinigung von Antikörpern in 30 min können Sie das gewünschte Protein schnell gewinnen und aufbewahren. Dadurch werden die langsamen und lang andauernden Reinigungsläufen inhärenten Gefahren von Proteininstabilität und -abbau vermieden
  • Hohe Reinheit mit Reinheitsgrad > 95 % und hohe Rückgewinnung von typischerweise 70 % bis 80 %, in einem einzigen Schritt
  • Hohes Bindungsvermögen, z. B. bei Protein G GraviTrap ca. 20 mg humanes IgG/Säule
  • Komplette Packungsgröße: 10 Säulen
  • Applikation: Manuelle Aufreinigung monoklonaler und polyklonaler Antikörper
  • Inhalt: 1 Packung mit 10×1-ml-Säulen
  • Bindungsvermögen: Ca. 20 mg humanes IgG/Säule
  • Bettvolumen: 1 ml
  • Material (Säulen-Hardware): Polypropylen-Fass, Polyethylen-Fritten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
1 ml
Protein G GraviTrap enthält zehn Säulen mit 1 ml Harz zur allgemeinen Aufreinigung von polyklonalen und monoklonalen Antikörpern der meisten Spezies.
2 °C bis 8 °C
Schnelle und effiziente manuelle Reinigung von monoklonalen und polyklonalen Antikörpern
1 μl
10 gebrauchsfertige Säulen, vorgepackt mit 1 ml Protein G Sepharose 4 (schneller Durchfluss), Schaft aus Polypropylen und Fritten aus Polyethylen
10 Packung
Schwerkraftfluss-Säule
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva Life Sciences Protein G GraviTrap™ > Protein G GraviTrap; 10 x 1 ml