Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Liebig-Kondensator mit Oliven
Liebig-Kondensator für kondensierende Dämpfe
Marke:  Lenz Laborglasintrumente™ 05210201
Artikelnummer. 10200981
  • 62.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 14-08-2025
Beschreibung
  • Liebig-Kondensator gemäß DIN 12576 und zusätzlich zu DIN
  • Mit NS-Buchse und -Konus
  • Wasseranschluss: Glasoliven
  • Hergestellt aus DURAN™-Schläuchen
Spezifikation
Spezifikation
DIN 12576
160 mm
NS 14/23
Kühlfläche - 60 cm²
1
DURAN™ Schläuche
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Lenz Laborglasintrumente™ Liebig-Kondensator mit Oliven > Standard-Konusverbindung Nr.:NS 14/23