Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Liebig Kondensator mit GL-Gewinde
Liebig-Kondensator für kondensierende Dämpfe
Marke:  Lenz Laborglasintrumente™ 05210314
Artikelnummer. 10502503
  • 54.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 11-07-2025
Beschreibung
  • Liebig Kondensatoren gem. DIN 12576 sowie DIN-Norm
  • Mit NS-Buchse und -Konus
  • Wasseranschluss: GL14-Gewinde (mit zwei Kunststoffoliven mit Gewinde)
  • Hergestellt aus DURAN™-Schläuchen
Spezifikation
Spezifikation
DIN 12576
250 mm
NS 29/32
Kühlfläche - 130 cm²
1
DURAN™ Schläuche
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Lenz Laborglasintrumente™ Liebig Kondensator mit GL-Gewinde > Standard-Konusverbindung Nr.:NS 29/32