Learn More
Lidocain-Hydrochlorid, MP Biomedicals Artikelnummer.: 11446321
Verfügbar ab: 26-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
compliance-icons
Lidocain-Hydrochlorid, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11446321 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
10 g
Click to view available options
Menge:
10 g
Artikelnummer. 11446321
Marke: MP Biomedicals 0219391710
Verfügbar ab: 26-06-2025
Chemische Identifikatoren
CAS 6108-05-0
Summenformel C14H25ClN2O2
Molekulargewicht (g/mol) 288.82
MDL-Nummer MFCD00150329
InChI-Schlüssel YECIFGHRMFEPJK-UHFFFAOYSA-N
Synonym Lidocainhydrochlorid-Monohydrat, 2-Diethylamin-n-2,6-dimethylphenylacetamid-Hydrochloridhydrat, Linocain-Hydrochlorid, Lidocain-Hydrochloridhydrat, Xylocainhydrochlorid-Monohydrat, Lignocainhydrochlorid-Monohydrat, 2-Diethylamin-n-2,6-dimethylphenylacetamid-Hydrochloridmonohydrat, Lidocain HCL-Hydrat, zingo tm, lidocaine hcl hydrate
PubChem CID 16219577
ChEBI CHEBI:60791
SMILES O.[Cl-].CC[NH+](CC)CC(=O)NC1=C(C)C=CC=C1C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lidocain-Hydrochlorid
Menge 10 g
IUPAC-Name 2-(Diethylamino)-N-(2,6-Dimethylphenyl)Acetamid;Hydrat;Hydrochlorid
Formelmasse 270.8
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lidocaine Hydrochloride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
  • P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Lidocain-Hydrochlorid, MP Biomedicals >