missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Lidocain-d10, Honeywell Fluka™ Artikelnummer.: 15920252

Lidocain-d10, Honeywell Fluka™

Artikelnummer. 15920252 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
10 mg geliefert
Click to view available options
Menge:
10 mg geliefert
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.

Artikelnummer. 15920252

Marke: Honeywell Fluka R151610MG

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.

Analytischer Standard, Referenzmaterial

Stellen Sie sicher, dass Sie über die benötigen Informationen verfügen, um Ihre Analyse schnell zu starten, und führen Sie relevante Audits durch:

  • Hochwertige anorganische und organische Referenzmaterialien, die nach ISO 9001 hergestellt werden
  • Analysenzertifikat (CoA) bei jeder Lieferung mit Verfallsdatum und chargenspezifischen Analyseergebnissen
  • Kostenloser technischer Support durch Experten
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

CAS 851528-09-1
Verpackung Glasflasche
Menge 10 mg geliefert
Zur Verwendung mit (Anwendung) ANÄSTHETIKA
Physikalische Form Fest
Güte Analysenstandard
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Lidocain-d10, Honeywell Fluka™ >

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt