Learn More
Carbolite™ OVEN 400°C 60L 301 Umluftventilator, OTC, max. 400°C, 230V
Hochtemperatur-Laborofen. Der Carbolite™ LHT Tischofen ist in drei Größen und drei maximalen Betriebstemperaturen erhältlich.
16115.00 CHF - 25345.00 CHF
Spezifikation
Typ Hochtemperatur-Laborofen
Enthält PID-Regler R38
Temperaturstabilität ± 0.5 °C
Temperaturgleichförmigkeit ±5.0 °C bei 250 °C
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 6
Produktcode Marke Abmessungen (T x B x H) innen Abmessungen (L x B x H) Temperatur (metrisch) Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Abmessungen (T x B x H) innen Abmessungen (L x B x H) Temperatur (metrisch) Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
12039902
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Carbolite™
LHT4060-230SN+TMP-R38-301
400 x 400 x 405 mm 670 x 930 x 670 mm Umgebungstemperatur +60 °C bis 400 °C 60 l
17610.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 05-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
12153152
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Carbolite™
LHT5030-230SN+TMP-R38-301
300 x 300 x 305 mm 570 x 860 x 550 mm Umgebungstemperatur +60 °C bis 500 °C 30 l
16115.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
12009149
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Carbolite™
LHT6030-230SN+TMP-R38-301
300 x 300 x 305 mm 570 x 860 x 550 mm Umgebungstemperatur +60 °C bis 600 °C 30 l
17685.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 27-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
12039149
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Carbolite™
LHT6060-230SN+TMP-R38-301
400 x 400 x 405 mm 670 x 930 x 670 mm Umgebungstemperatur +60 °C bis 600 °C 60 l
25345.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 06-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
12049139
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Carbolite™
LHT5060-230SN+TMP-R38-301
400 x 400 x 405 mm 670 x 930 x 670 mm Umgebungstemperatur +60 °C bis 500 °C 60 l
19145.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 05-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
12079902
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Carbolite™
LHT6120-230SN+TMP-R38-301
645 x 455 x 405 mm 920 x 1060 x 650 mm Umgebungstemperatur +60 °C bis 600 °C 120 l
24120.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 27-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Maximale Betriebstemperatur 400 °C, 500 °C oder 600 °C
  • 30Kapazität 60 und 120 l
  • PID-Regler R38
  • Robuster Konvektionslüfter für eine gleichförmige Hitzeverteilung
  • Energieeffiziente Isolierung mit geringer thermischer Masse für ein schnelles Ansprechverhalten
  • Korrosionsbeständiger Innenraum aus gebürstetem Edelstahl
  • 2 flexibel einsetzbare Einlegeböden
  • Geeignet für den Dauerbetrieb
  • Strapazierfähige, verzinkte und eingebrannte Außenbeschichtung aus Epoxid/Polyester
  • Verfügbare Optionen (zum Zeitpunkt der Bestellung angeben)
    • Kabelanschlüsse
    • Übertemperaturschutz (empfohlen zum Schutz wertvoller Inhalte und für unbeaufsichtigten Betrieb)
    • Eine Reihe an hochentwickelten digitalen Reglern, Multi-Segment-Programmierern und Datenloggern sind erhältlich. Diese können mit RS232-, RS485- oder Ethernet-Kommunikation ausgestattet werden.
    • Sichtfenster
    • Drehzahlgeregeltes Gebläse
    • Untergestelle und Stapelrahmen
    • Ersatzteilekit für die regelmäßige Wartung
    • Abluftventilator (kann die Homogenität der Wärmeverteilung)
    • Verstärkter Boden und Einlegeböden für hohe Beanspruchung
Spezifikation
Spezifikation
Hochtemperatur-Laborofen
PID-Regler R38
± 0.5 °C
±5.0 °C bei 250 °C
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Carbolite™ OVEN 400°C 60L 301 Umluftventilator, OTC, max. 400°C, 230V