Learn More
Thermo Scientific™ LH-4000W 8 x 500 ml Ausschwingrotor mit Windkessel
Unterstützen Sie unterschiedlichste Probenverarbeitunganwendungen, ohne bereits vorhandene Protokolle ändern zu müssen.
240.20 CHF - 15446.85 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | Thermo Scientific Sorvall RC 4 Serie, Cryofuge 5500i und Multifuge 4 Zentrifugen für große Volumen |
---|---|
Biocontainment | Ja |
Produktcode | Marke | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12464060
|
Thermo Scientific™
75006421 |
Dichtungsverschluss |
255.27 CHF
2 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
10447453
|
Thermo Scientific™
75006436 |
Doppelter Blutbeutelbecher |
4065.23 CHF
1 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
10250262
|
Thermo Scientific™
75006476 |
Ausschwingrotor |
15446.85 CHF
1 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
10789774
|
Thermo Scientific™
75006477 |
Ausschwingrotor |
1040.18 CHF
1 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
10714844
|
Thermo Scientific™
75006478 |
Double Spin-Becher |
1050.23 CHF
1 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
10305473
|
Thermo Scientific™
75006479 |
Becherdeckel |
363.81 CHF
2 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
10089412
|
Thermo Scientific™
75006486 |
AC-Adapter |
240.20 CHF
1 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschreibung
Unterstützen Sie mit dem Thermo Scientific™ LH-4000W 8 x 500 ml Ausschwingrotor mit Windkessel unterschiedlichste Probenverarbeitungsanwendungen, ohne die bereits vorhandenen Protokolle ändern zu müssen. Die Kapazität der Rundbeutel Doublespin™ oder Doppel-Blutbeutelbecher lässt sich mit der breiten Palette verfügbarer Adapter von 1.5 ml bis 250 ml flexibel anpassen.
Bestellinformationen:Becher, Biobehälterdeckel und DoubleSpin-Becher sind gesondert erhältlich; bestellen Sie den Rotorkörper (75006476) und Komponenten, um das Komplettset zu erhalten. Röhrchenadapter und Mikrotiterplattenadapter für DoubleSpin-Becher sind auch gesondert erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem lokalen Thermo Fisher Scientific Ansprechpartner.
Kompatibel mit:
Zentrifugen der Thermo Scientific™ Cryofuge 5500i Serie
Spezifikation
Thermo Scientific Sorvall RC 4 Serie, Cryofuge 5500i und Multifuge 4 Zentrifugen für große Volumen | |
Ja |