Learn More
Liebherr™ Labor-Gefrierschrank
Für die sichere, präzise und langlebige Tiefkühl-Lagerung von temperatur-empfindlichen Produkten, der Liebherr™ Labor-Gefrierschrank ist voll ausgestattet für Labor Anwendungen in Liebherr Qualität, auf die Verlass ist. Temperaturvalidierung nach EN 60068 möglich und SmartMonitoring als Option.
Marke:  Liebherr™ LGV 5010
Artikelnummer. 15796035
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Tiefkühlschrank für das Labor, Reach-in, 1-teilig, Breite 750 mm, Bruttokapazität 478 l.
  • Temperaturbereich -9 / -35 °C
  • 4 x 2 Schubladen und 2 Körbe. (Behälter und Körbe sind nicht im Lieferumfang enthalten.)
  • Weißes Außengehäuse, handelsübliches, geformtes Polystyrol innen, lüftergestützte Kühlung.
  • Klimaklasse 7, Kältemittel R 290a, Anschlussleistung 3,0 A, 230 V/50/1-phasig, Energieverbrauch 1245 kWh/a
  • 125 mm-Laufrollen für einfache Reinigung. Vordere Laufrollen mit Bremse.
  • Digitaler Regler mit 0,1 °C-Auflösung, Schloss mit Tastenfeld, RS 485-Schnittstelle und spannungsfreier Alarmkontakt
  • Zugangsöffnung für externe Temperatursonde, zusätzlicher Sicherheitsthermostat
  • Alarmprotokoll der letzten 3 Ereignisse mit min./max. Temperaturen, Dauer usw.
  • Türschloss, wechselbare Scharniere, selbstschließende Tür mit 90°-Halteposition
  • 60 kg Fachlast
Für Schubladen siehe 9792323. (Separat erhältlich.)
Spezifikation
Mehr anzeigen
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Liebherr™ Labor-Gefrierschrank > Fassungsvermögen:478 l (brutto)/337 l (netto); Schubladen:2 x 4,