Learn More
Lävulinsäure, 98+%, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10225080
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Lävulinsäure, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10225080 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
1 kg, Glasflasche, 1 Kilogramm
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Plastikeimer
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
250 Gramm
5 Kilogramm
Artikelnummer. 10225080
Marke: Thermo Scientific Acros 125140010
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 123-76-2 | C5H8O3 | 116.12 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 123-76-2
Summenformel C5H8O3
Molekulargewicht (g/mol) 116.12
MDL-Nummer MFCD00002796
InChI-Schlüssel JOOXCMJARBKPKM-UHFFFAOYSA-N
Synonym levulinic acid, laevulinic acid, pentanoic acid, 4-oxo, levulic acid, 4-oxovaleric acid, 3-acetylpropionic acid, 4-ketovaleric acid, leva, gamma-ketovaleric acid, acetopropionic acidMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 11579
ChEBI CHEBI:45630
IUPAC-Name 4-Oxopentansäure
SMILES CC(=O)CCC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Levulinic acid
Schmelzpunkt 33.0°C to 35.0°C
Farbe Gelb
Dichte 1.1300g/mL
Siedepunkt 245.0°C to 246.0°C
Flammpunkt 98°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98+%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3COCH2CH2CO2H
Brechungsindex 1.4396 to 1.4426
Menge 1 kg
Beilstein 03, 671
Fieser 01,564; 02,239; 10,230
Merck Index 15, 5526
Relative Dichte 1.13
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: miscible. Other solubilities: miscible with alcohol and ether,insoluble in aliphatic hydrocarbons
Formelmasse 116.12
Reinheit (%) 98+%
Physikalische Form Flüssig nach dem Schmelzen
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerA0462749 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Artikelnummer125140000,125141000,125140010,125142500,125140050
ChargennummerA0457755 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/01/2025 Artikelnummer125141000,125140010,125142500,125140050
ChargennummerA0462749 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/05/2024 Artikelnummer125140010,125141000,125142500,125140050
ChargennummerA0451233 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/03/2024 Artikelnummer125140010,125141000,125142500,125140050
ChargennummerA0459760 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/02/2024 Artikelnummer125140010,125141000,125142500,125140050
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Levulinic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
Name des Produkts
Lävulinsäure, 98+%, Thermo Scientific Chemicals >