Learn More
Thermo Scientific™ SureSTART Specification Certified Vial and Cap Kits, Level 1 Everyday Analysis
Use Level 1 SureSTART™ Specification Certified Vial and Cap Kits for chromatography approved, cost optimized products that are suitable for everyday analyses and are compatible with all instrument types.
Marke:  Thermo Scientific™ 6EKSHV8-1
39.24 CHF gültig bis 2025-07-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24135" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17855184
  • 45.00 CHF / 200 Stück
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Aktionscode 24135 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 26-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Transparent
Klarglas
8 mm
SureSTART Stufe 1
Polyethylen
40 mm
Zertifizierte Spezifikation
8 mm
1.25 mL Shell Vial, Level 1
8 mm
200 Vials and Plugs
75 Shore
1.25 mL
Stecker
0.25 mm
Specification Certified Vial and Cap Kit
Nein
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ SureSTART Specification Certified Vial and Cap Kits, Level 1 Everyday Analysis >