Learn More
Thermo Scientific Chemicals Levamisol Hydrochlorid, ≥ 99 % Artikelnummer.: 10666202
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific Chemicals Levamisol Hydrochlorid, ≥ 99 %
Artikelnummer. 10666202 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
10 g, Glasflasche, 10 Gramm
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 10666202
Marke: Thermo Scientific Chemicals 187870100
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 16595-80-5 | C11H12N2S·ClH | 240.76 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 16595-80-5
Summenformel C11H12N2S·ClH
Molekulargewicht (g/mol) 240.76
MDL-Nummer MFCD00012675
InChI-Schlüssel LAZPBGZRMVRFKY-HNCPQSOCSA-N
Synonym levamisole hydrochloride, levamisole hcl, ergamisol, tramisol, tramisole, decaris, --tetramisole hydrochloride, niratic hydrochloride, ascaridil, dekaris
PubChem CID 27944
ChEBI CHEBI:6433
IUPAC-Name (6S)-6-Phenyl-2,3,5,6-Tetrahydroimidazo[2,1-b][1,3]Thiazol;Hydrochlorid
SMILES C1CSC2=NC(CN21)C3=CC=CC=C3.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Levamisole hydrochloride
Schmelzpunkt 226°C to 231°C
Farbe Weiß
Verlust bei Trocknung 0.5% max. (1 g, 105°C, 4 hrs)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99+%
Verpackung Glasflasche
Menge 10 g
Merck Index 15, 5511
Spezifischer Drehzustand − 127.50 (20.00°C c=5,H2O)
Spezifische Drehung -127.5
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 210g/L (20°C). Other solubilities: soluble in methanol and propylene glycol,sparingly soluble in ethanol,slightly soluble in chloroform,hexane and acetone
Formelmasse 240.76
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0468162 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number187870500,187870100
ChargennummerA0465908 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/09/2024 Catalog Number187870500,187870100
ChargennummerA0444417 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/02/2023 Catalog Number187870500,187870100
ChargennummerA0395278 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number187870500,187870100
ChargennummerA0405532 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number187870500,187870100
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Levamisole hydrochloride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P330-Mund ausspülen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Levamisole hydrochloride
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Levamisol Hydrochlorid, ≥ 99 % >