Learn More
Cytiva Lentil-Lectin-Sepharose™ 4B-Medium
Werden routinemäßig bei der Vorbereitung und Reinigung einer Reihe von Glykoproteinen und kohlenhydrathaltigen Molekülen verwendet
Marke:  Cytiva 17-0444-01
Artikelnummer. 11544905
  • 995.00 CHF / 25 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
  • Linsenlektin, gekoppelt über Cyanogenbromidaktivierung an Sepharose 4B
  • Linsenlektin ist ein Metalloprotein, das Ca2+ und Mn2+ enthält, das reversibel an Polysaccharide und Glykokonjugate bindet, die Glukose- oder Mannosezucker enthalten
  • Behält die Bindung in 1 % Desoxycholat bei; besonders geeignet für die Aufreinigung von detergenslöslichen Membranproteinen
  • Ligandenkonzentration 2 mg Linsenlektin/ml; Bindungsvermögen für Schweine-Thyreoglobulin ca. 16 mg/ml mittel
  • Durchschnittliche Partikelgröße von 90 μm
  • Stabil im pH-Bereich 3–10 und in Gegenwart aller gängigen Puffer (Chelatbildner und 8M-Harnstoff sind zu vermeiden)
  • Hat im Vergleich zu Con A eine gleichmäßigere Affinität für α-D-Mannose und α-D-Glucose
Bestellinformation
Lieferung in 20 % Ethanol mit 0.9 % NaCl, 1 mM Ca2+ und 1 mM Mn2+
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
25 mg/ml
4 % Agarose
3 bis 10
2 °C bis 8 °C
Lentilektin
2 mg Lentil Lectin/ml Medium
90 μm
25 ml
Wird zur Aufreinigung einer Reihe von Glykoproteinen und anderen kohlenhydrathaltigen Molekülen verwendet
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva Lentil-Lectin-Sepharose™ 4B-Medium > 25 ml