Learn More
LentiArray™ LentiArray™ Bibliothek für Humanen Transkriptionsfaktor, Glycerinvorräte
Zielt auf1,817 Gene mit bis zu4 gRNA pro Genziel für insgesamt7,268 gRNAs ab. Bibliotheken werden als 50 μl Glycerinbestand pro gRNA geliefert und sind auch als gebrauchsfertiges Lentivirus erhältlich
Marke:  LentiArray™ A32174
Artikelnummer. 15910363
  • 55517.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 19-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Glycerol-Stammlösung
1 Bibliothek
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
LentiArray™ LentiArray™ Bibliothek für Humanen Transkriptionsfaktor, Glycerinvorräte > 1 Bibliothek