Learn More
Invitrogen™ LentiArray™ Bibliothek für humane Kinase CRISPR
Die Invitrogen™ LentiArray™ Human Kinase-CRISPR-Bibliothek zielt auf 822 Gene mit bis zu 4 gRNA pro Genziel (in einem einzigen Well zusammengefasst) für insgesamt 3.288 gRNAs ab.Bibliotheken werden als 100 μl gebrauchsfertige lentivirale Partikel pro Genziel geliefert.
Marke:  Invitrogen™ A42234
Artikelnummer. 17265976
  • 33120.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 24-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
1 Bibliothekssatz, 100 µl/Target.
Bei -68 bis -85 °C lagern.
LentiArray™
U6
Trockeneis
Lentiviral
Human Kinase CRISPR-Bibliothek
1 library
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ LentiArray™ Bibliothek für humane Kinase CRISPR > Gehäuse U6