Learn More
Invitrogen™ LentiArray™ Human Drug Transporter CRISPR Library
Die Invitrogen™ LentiArray™ Human Arzneistofftransporter-Bibliothek zielt auf 98 Gene mit bis zu 4 gRNA pro Genziel (in einem einzigen Well zusammengefasst) für insgesamt 392 gRNAs ab.Bibliotheken werden als 100 μl gebrauchsfertige lentivirale Partikel pro Genziel geliefert.
Marke:  Invitrogen™ A42276
Artikelnummer. 17265986
  • 5200.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 24-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
1 Bibliothekssatz, 100 µl/Target.
Bei -68 bis -85 °C lagern.
LentiArray™
1 library
Lentiviral
U6
Trockeneis
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ LentiArray™ Human Drug Transporter CRISPR Library > Gehäuse U6