Learn More
Invitrogen™ LentiArray™ CRISPR Positive Control Lentivirus, human HPRT, with GFP
Die Optimierung der Transferbedingungen ist ein entscheidender Schritt in jedem Experiment, das das CRISPR/Cas9 System nutzt.
560.00 CHF - 1982.00 CHF
Spezifikation
Liefertyp | Lentiviral |
---|---|
Format | Rörchen |
Regelungsart | Positivkontrolle |
RNAi Type | gRNA |
Spezies | Human |
Benachrichtigungen:
Nur für Forschungszwecke.Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15697888
|
Invitrogen™
A32060 |
100 mL |
560.00 CHF
100 Mikroliter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
15910383
|
Invitrogen™
A32830 |
1 ml |
1982.00 CHF
1 Milliliter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschreibung
Die Optimierung der Transferbedingungen ist ein entscheidender Schritt in jedem Experiment, bei dem das CRISPR/Cas9 System verwendet wird.Die Invitrogen™ LentiArray CRISPR Positive Control Lentivirus gRNA gegen HPRT ist eine hocheffiziente gRNA, die in mehreren menschlichen Zelllinien validiert wurde und eine Editing-Effizienz von mehr als 80 % erreicht hat.
Die Invitrogen™ LentiArray CRISPR Positivkontroll-Lentivirus-gRNA gegen HPRT ist eine hocheffiziente gRNA, die in mehreren menschlichen Zelllinien validiert wurde und eine Editing-Effizienz von mehr als 80 % erreicht hat. Damit lassen sich schnell die idealen Transferbedingungen bestimmen, um eine maximale Editing-Effizienz im Zellmodell Ihrer Wahl zu erzielen. Dieses Konstrukt exprimiert auch emGFP, um einen visuellen Readout der erfolgreichen Transduktion zu liefern, der zur Bestimmung der Multiplicity of Infection (MOI) verwendet werden kann.
Spezifikation
Lentiviral | |
Positivkontrolle | |
Human | |
LentiArray™ | |
U6 |
Rörchen | |
gRNA | |
Genom-Editierung | |
gRNA | |
Trockeneis |