Learn More
3M™ Linsenreinigungstuch-Station Artikelnummer.: 15779027
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
3M™ Linsenreinigungstuch-Station
Artikelnummer. 15779027
Eine Flasche Linsenreinigungsmittel und 400 Tücher
Click to view available options
Enthält:
Eine Flasche Linsenreinigungsmittel und 400 Tücher
Artikelnummer. 15779027
Marke: 3M™ 7000062429
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Ideal, um Sicherheits- und Korrekturbrillen sauber zu halten. 3M™ Super-Clear™ Linsenreinigungsstation kann sofort an der Wand befestigt werden.
  • Kratzschutz und Beschlagschutz
  • Für CR39-, Polycarbonat- und Glaslinsen
  • Enthält 473 ml-Pumpe und eine Flasche Reinigungsflüssigkeit
  • Enthält 1500 Blatt vorbefeuchteten Einwegpapiers zur Linsenreinigung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Reinigungsstation
Produkttyp Reinigungsstation
Enthält Eine Flasche Linsenreinigungsmittel und 400 Tücher
Anzahl pro Packung Je 1
Silikonfrei Ja
Einwegprodukt Ja
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
3M™ Linsenreinigungstuch-Station >