Learn More
Cole-Parmer™ Leica Microsystems™ Kalibrierte Impföse aus Platin
Präzise konstruierte kalibrierte Schlaufe, geeignet für Milchproben. Cole-Parmer™ Leica Microsystems™ Platinum kalibrierte Loops werden zu einem perfekten Kreis für eine genaue Verabreichung zusammengefügt.
Marke:  Cole-Parmer™ 01850-02
Artikelnummer. 11785868
  • 308.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 25-07-2025
Beschreibung
  • Ideal für Milchkulturen.
  • Kalibriert nach den Standards der American Public Health Association (APHA) und aus B&S-Platindraht mit 5 % Rhodium
  • Isolierte Schlaufe und Nadelhalter gesondert erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
10 μl
25 mm
Transferieren von Bakterienkulturen
Ja
4 mm
19-ga B&S Platindraht
19
Transferieren von Bakterienkulturen
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cole-Parmer™ Leica Microsystems™ Kalibrierte Impföse aus Platin > Volumen: 10uL