Learn More
Gibco™ Leibovitz L-15 Medium
Leibovitz's L-15 Medium
Marke: Gibco™ 11415056
414.85 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Leibovitz L-15 Medium fördert das Wachstum von HEP-2-Nierenzellen von Affen und von primären Explantaten von menschlichem embryonalem und adultem Gewebe. L-15 wird gepuffert mit Phosphaten und freien basischen Aminosäuren anstelle von Natriumbicarbonat. Dieses Medium wurde zur Unterstützung des Zellwachstums in Umgebungen ohne CO2 -Stabilisierung entwickelt.Verwendungszweck des Produkts
Zur Verwendung in der In-vitro-Diagnostik. ACHTUNG: Nicht geeignet für therapeutische Zwecke bei Menschen und Tieren. Zweckentfremdete Verwendung kann eine Verletzung lokaler gesetzlicher Bestimmungen darstellen.
cGMP-Fertigungs- und -Qualitätssystem
Gibco™ L-15 wird in einer cGMP-konformen Einrichtung hergestellt, die sich in Paisley, Schottland (Großbritannien) befindet. Die Einrichtung ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und ISO 13485-zertifiziert. Um lückenlose Verfügbarkeit sicherzustellen, bieten wir auch ein identisches Gibco™ L-15 Produkt an, das an unserem Standort in Grand Island (USA) hergestellt wird. Diese Einrichtung ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und ISO 13485-zertifiziert.
L-15 enthält keine Proteine, Lipide oder Wachstumsfaktoren. Aus diesem Grund ist bei L-15 eine Supplementierung, meist mit 10 % fötalem Rinderserum (FBS), erforderlich.
Spezifikation
1 X | |
Leibovitz's L-15 Medium | |
Ohne Glukose, Keine HEPES, Kein Natriumhydrogencarbonat | |
10 x 500 ml | |
7,4 bis 7,9 | |
2 bis 8 °C |
Flüssig | |
Galaktose, Phenolrot, Glutamin, Natriumpyruvat | |
Säugetierzellkultur | |
Gemäß Norm ISO 13485, FDA | |
Für In-vitro-Diagnostik | |
Leibovitz L-15 Medium, 500 ml, 1x Konzentration, flüssig, mit Galaktose, Phenolrot, L-Glutamin, Natriumpyruvat, pH 7,4 bis 7,9, Haltbarkeit 12 Monate, Osmolalität 300 bis 340 mOsm/kg, zur Verwendung in der Säugetierzellkultur |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gibco™ Leibovitz L-15 Medium > 10 x 500 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur