Learn More
UVP White light plate UVP active
Für die kolorimetrische Bildgebung in der Dunkelkammer über gleichförmige, weiße Hintergrundbeleuchtung
Marke: UVP 95-0476-01
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Zeigt Autoradiographien sowie Coomassie-Blau- und Silberfärbemittel an
- Abmessungen: Breite 28 x Tiefe 28 cm (11 x 11 Zoll)
- Zur Verwendung mit UVP™-Bildgebungsgeräten
Spezifikation
Für die kolorimetrische Bildgebung in der Dunkelkammer über gleichförmige, weiße Hintergrundbeleuchtung | |
Weiß | |
Zur Verwendung mit uvp™-Bildgebungsgeräten | |
UV-Lichtplatte |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
UVP White light plate UVP active > Weißes UV-Licht
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur