Learn More
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ LED Ring Light for VisiLED Series
VisiLED Ring Lights are available in brightfield, darkfield and UV versions. All offer extremely homogeneous and shadow free illumination with a well designed heat sink enabling maximum brightness and a long lifetime.
Marke:  SCHOTT AG Lighting and Imaging™ 400200
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16657105
  • 1435.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 16-06-2025
Beschreibung
  • UV-Ringlicht ermöglicht das elektronische Umschalten zwischen hellem Feld und UV
  • Speziell ausgewählte LEDs
  • Wellenlänge UV = 340 bis 420 nm, Mittelwellenlänge UV = 375 nm
  • Wartungsfrei mit einer Lebensdauer von 50.000 Stunden für weiße LEDs
  • Aktiv gesteuerte LED-Temperatur
  • Während das homogene weiße Licht Proben in natürlicher Farbe anzeigt, zeigt die UV-Anregung bisher unsichtbare Teile der Probe durch Fluoreszenz an
  • Wird in Anwendungen wie forensische Dokumentenprüfung, Risserkennung oder Untersuchung von Farben und Lacken verwendet
  • Mit fluoreszierenden Markern und UV-Licht können bisher unsichtbare Details sichtbar gemacht werden
  • Nur zur Verwendung mit dem SCHOTT MC 1100 Controller (muss separat bestellt werden), der das Umschalten zwischen den beiden Beleuchtungsmodi vereinfacht
  • Risikoklasse nach IEC62471: 3
Spezifikation
Spezifikation
Segmentiertes Ringlicht, bestehend aus 4 UV- und 4 weißen LED-Segmenten
White-light and UV-LEDs S80-55 UV
114 mm
Forensische Dokumentenprüfung, Risserkennung oder Untersuchung von Farben und Lacken
1 in.
UV-Schutzfilter LP435 im Lieferumfang enthalten
LED
VisiLED
4.5 in.
66 mm
VisiLED Controller MC1100
25 mm
50.000 Stunden
Weiß:100 klx (WD 75 mm); UV:160 W/m2
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ LED Ring Light for VisiLED Series > Segmentringleuchte: 4 UV- und 4 weiße LED-Segmente