Learn More
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ LED Ring Light for VisiLED Series
VisiLED Ring Lights are available in brightfield, darkfield and UV versions. All offer extremely homogeneous and shadow free illumination with a well designed heat sink enabling maximum brightness and a long lifetime.
Marke:  SCHOTT AG Lighting and Imaging™ 400110
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16647105
  • 774.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 16-07-2025
Beschreibung
  • Schlankes Gehäuse – passt zwischen zwei Linsen für den Einsatz mit Objektiv-Revolver
  • Besonders homogene Beleuchtung
  • Wartungsfrei mit einer Lebensdauer von 50.000 Stunden für weiße LEDs.
  • Aktiv gesteuerte LED-Temperatur
  • Polarisatorsatz erhältlich (400 575)
  • Diffusor- und Polarisationsfiltersatz erhältlich (400 580)
  • Der VisiLED Controller muss separat bestellt werden
Spezifikation
Spezifikation
VisiLED-Ringlicht
Intensive Brightfield S40-75
92 mm
Vielfältige Aufgaben von biowissenschaftlichen bis zu industriellen Anwendungen
1 in.
50.000 Stunden
110 klx (WD 85 mm)
VisiLED
3.6 in.
66 mm
VisiLED Controller
25 mm
LED
55 to 145 mm
Videos
  • How-to-choose-the-right-ring-light-video_DE_FRENCH subs
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      How-to-choose-the-right-ring-light-video_DE_FRENCH subs
    • How-to-choose-the-right-ring-light-video_DE
      Video Player is loading.
      Current Time 0:00
      Duration 0:00
      Loaded: 0%
      Stream Type LIVE
      Remaining Time 0:00
      1x
      • Chapters
      • descriptions off, selected
      • subtitles off, selected
        How-to-choose-the-right-ring-light-video_DE
      • How-to-choose-the-right-ring-light-video_ENG_ENGLISH subs
        Video Player is loading.
        Current Time 0:00
        Duration 0:00
        Loaded: 0%
        Stream Type LIVE
        Remaining Time 0:00
        1x
        • Chapters
        • descriptions off, selected
        • subtitles off, selected
          How-to-choose-the-right-ring-light-video_ENG_ENGLISH subs
        Sicherheitsdatenblatt (SDS)
        Dokumentation
        Dokumentation
        Brochures
        Zertifikate
        Aktionen
        Aktionen
        Berichtigung von Produktinhalten
        Name des Produkts
        SCHOTT AG Lighting and Imaging™ LED Ring Light for VisiLED Series > Neues Design: schlankes Gehäuse