Learn More
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ LED Ring Light for VisiLED Series
VisiLED Ring Lights are available in brightfield, darkfield and UV versions. All offer extremely homogeneous and shadow free illumination with a well designed heat sink enabling maximum brightness and a long lifetime.
Marke:  SCHOTT AG Lighting and Imaging™ 400150
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15713042
  • 856.00 CHF / 1 Einheit
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 21-07-2025
Beschreibung
  • Dünnes und Platzsparendes LED Ringlicht.
  • Optimal für uneingeschränkte Objektvorbereitung oder Verwendung mit Objektivrevolvern Øi = 66 mm, Optikringe für versciedenen Arbeitsabstände von 20 - 90 mm
  • extreme homogene und schattenfreie Beleuchtung in einem robusten Metalgehäuse und einem gut gestalteten Kühlkörper für maximale Helligkeit von 45 bis zu 65 kLux und einer Lebensdauer von 50 000 Std; Zur Benutzung mit den Controllern der VisiLED Produktreihe
    • Dünnes ergonomisches Design
    • Segmentierbar
    • Aktiv kontrollierte LED-Temperatur
Spezifikation
Spezifikation
LED-Ringlicht
Max. Beleuchtungsstärke 65 klx bei WD 55 mm und 45 klx (bei WD 25 mm)
Außen-Ø = 82 mm, Innen-Ø = 66 mm
40 bis 90 mm / 20 bis 40 mm mit Optikring
VisiLED Controller MC750, MC1100 oder MC1500
35,5/37,5 mm mit Optikring
65 klx (WD 50 mm) or 45 klx (WD 25 mm)
VisiLED
3.2 in.
66 mm
Stereomikroskopie-Beleuchtung
1.4 in. (1.5 in. with optic ring)
Fokussier-Optikringe für größere Arbeitsabstände
40 to 90 mm (20 to 40 mm with focus ring)
Videos
  • Schott - Contrasting using Segment Modes on a Ring Light (DE)
  • Schott - Contrasting using Segment Modes on a Ring Light (EN)
  • Schott - Contrasting using Segment Modes on a Ring Light (FR)
  • Schott Lighting and Imaging VisiLED slim ringlight
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ LED Ring Light for VisiLED Series > VisiLED Ring Light; Type: Slim Ring Light; Lux: 65 klx (WD 50 mm) or 45 klx (WD 25 mm)