Learn More
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ LED Ring Light for VisiLED Series
VisiLED Ring Lights are available in brightfield, darkfield and UV versions. All offer extremely homogeneous and shadow free illumination with a well designed heat sink enabling maximum brightness and a long lifetime.
Marke:  SCHOTT AG Lighting and Imaging™ 400255
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11707348
  • 836.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 17-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Leistungsstarke Beleuchtung
  • Schlankes ergonomisches Design
  • Segmentierbar
  • Aktiv gesteuerte LED-Temperatur
  • Innendurchmesser 66mm
  • Arbeitsabstand 55-135 mm
  • Lange Lebensdauer von mindestens 50.000 Stunden
  • Zur Verwendung mit VisiLED Controller
Spezifikation
Spezifikation
LED-Ring-Lampenkopf
Intensive Brightfield S 80-55
114 mm
Stereomikroskopie-Beleuchtung
50.000 Stunden
50 to 135 mm
VisiLED
4.5 in.
66 mm
VisiLED-Systeme
200 klx (75 mm)