Learn More
BINDER™ LED-Lichtleisten
LED-Lichtleisten - Erweiterungs, Erweiterungs-Set bestehend aus 2 Stück, Befestigungsmaterial: Clips. Zur Erweiterung des Lichtleisten-Basissets
301.00 CHF - 640.00 CHF
Spezifikation
Material | Plastic |
---|---|
Typ | LED-Lichtleiste |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Erweiterung des Lichtleisten-Basispakets |
Enthält | 2 Stück |
Elektrische Anforderungen | 100/240 V, 50/60 Hz |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15705663
|
BINDER™
8012-1718 |
90 cm |
640.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 29-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15785653
|
BINDER™
8012-1716 |
30 cm |
301.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 29-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15795653
|
BINDER™
8012-1717 |
50 cm |
389.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 29-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Erweiterungsset bestehend aus 2 Teilen
- Befestigungsmaterial: Klemmen
- Zur Erweiterung der Grundausstattung von Lichtleisten
Spezifikation
Plastic | |
Erweiterung des Lichtleisten-Basispakets | |
100/240 V, 50/60 Hz | |
50/60 Hz |
LED-Lichtleiste | |
2 Stück | |
100/240 V |