Learn More
Motic™ 1820 LED Kabelloses Mikroskop
Bietet helle weiße Beleuchtung ohne Wärme. Durch den wiederaufladbaren Akkupack kann dieses Mikroskop auch kabellos verwendet werden. Das schnurlose Motic™ LED-Mikroskop eignet sich ideal für den Außenbereich, wenn im Raum keine Steckdosen verfügbar sind oder wenn Sie eine Arbeitsumgebung ohne Kabelsalat bevorzugen.
Marke: Motic™ PD8742A201
Beschreibung
- Der um 45° geneigte monokulare oder binokulare Kopf sorgt für eine bequeme Sicht im Sitzen, drehbar um 360°
- Weitfeldokular WF10X/18 mm mit integriertem Zeiger
- Das umgekehrt montierte, vierfach drehbares Nasenstück mit positiven Klickstopps ermäglicht präzise Vergrößerungsänderungen
- Achromatische Objektive EA, parfokal und parzentrisch 4X/0.10-, 10X/0.25- und 40X/0.65-Feder
- Durch die Trennung des Grob- und Feinfokussiersystems mit dem oberen Anschlag werden Schäden an Objektträgern und Objektiven vermieden
- Die Einstellung der Fokusspannung verhindert eine Phasenverschiebung
- Große mechanische Stufen von 133 x 136 mm mit koaxialer Steuerung der unteren Position
- Spiralförmig montierte 1.25-N.A. Abbe-Kondensator mit Irisblende
- Wiederaufladbare LED-Beleuchtung mit Helligkeitseinstellung
Spezifikation
Staubabdeckung, Ladegerät und Batterien | |
Z-Achsen-Bewegung: 11 mm | |
EA Achromatisch, DIN | |
Für fortgeschrittene akademische Mikroskopie, Motic Serie 18 und 28, Microscope Classview 1000 | |
215 x 180 x 385 mm | |
Fokussierbar 1.25 N.A. Abbe-Kondensator mit Irisblende | |
Motic 1820 LED Binokulares Mikroskop | |
LED, kabellos mit Intensitätskontrolle | |
Je |
100/240 V (CE) | |
4X, 10X, 40XS | |
18 mm | |
Umgedrehter vierfach drehbarer Objektivrevolver mit Klick-Stopps | |
Objekttisch: 133 x 136 mm | |
Binokulares Mikroskop Motic1820 LED | |
Binokular | |
WF 10X/18 mm mit Zeiger, verriegelbar |