Learn More
Thermo Scientific Chemicals Lecithin, raffiniert Artikelnummer.: 11377948
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific Chemicals Lecithin, raffiniert
Artikelnummer. 11377948
1 kg
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
Artikelnummer. 11377948
Marke: Thermo Scientific Chemicals 036486.A1
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Lecithin is used as an emulsifying and stabilizing agent in the food, pharmaceutical, and cosmetic industries. Lecithin is taken as a medicine and is also used in the manufacturing of medicines. Soybean lecithin is useful for its application in liquid ram semen. Fractionation process of sunflower lecithin with absolute ethanol was used for obtaining enriched fractions in certain phospholipids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 8002-43-5
Summenformel C42H80NO8P
Molekulargewicht (g/mol) 758.075
MDL-Nummer MFCD00147406
InChI-Schlüssel JLPULHDHAOZNQI-JLOPVYAASA-N
Synonym 3-sn-phosphatidylcholine, 1-hexadecanoyl-2-9e,12e-octadecadienoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, 1,2-diacyl-sn-glycero-3-phosphocholine, 3,5,8-trioxa-4-phosphahexacosa-17,20-dien-1-aminium, 4-hydroxy-n,n,n-trimethyl-9-oxo-7-1-oxohexadecyl oxy methyl-, inner salt, 4-oxide, r, l-, a-lecithin, 2-linoleoyl-1-palmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, a-phosphatidylcholine solution, l-alpha-phosphatidylcholine solution, 2-linoleoyl-1-palmitoyl-sn-glyc-ero-3-phosphocholineMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 16213884
ChEBI CHEBI:86658
IUPAC-Name [(2R)-3-hexadecanoyloxy-2-[(9E,12E)-octadeca-9,12-dienoyl]oxypropyl] 2-(Trimethylazaniumyl)ethylphosphat
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COP(=O)([O-])OCC[N+](C)(C)C)OC(=O)CCCCCCCC=CCC=CCCCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lecithin
Menge 1 kg
Beilstein 5209585
Löslichkeitsinformationen Soluble in chloroform. Very partially soluble in water.
Physikalische Form Pulver
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerN21L034 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/02/2025 Catalog Number036486.A1,036486.30
ChargennummerZ18K012 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/12/2024 Catalog Number036486.A1,036486.30
ChargennummerW17K058 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/09/2024 Catalog Number036486.A1,036486.30
ChargennummerU20K038 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/08/2024 Catalog Number036486.A1,036486.30
ChargennummerS19K028 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/06/2024 Catalog Number036486.A1,036486.30
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Lecithin, raffiniert >