Learn More
Fisherbrand™ Auslaufsichere HDPE-Enghalsflaschen
Kostengünstige Flaschen mit doppelt versiegeltem, auslaufsicherem Verschluss
27.00 CHF - 52.94 CHF
Spezifikation
Farbe | Naturfarben |
---|---|
Material | HDPE |
Verschlussmaterial | Polypropylen |
Verschlusstyp | Schraubkappe |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Halsausführung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Halsausführung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11735383
|
Fisherbrand™
300101-0001 |
30 ml | 20-410 | N/A | ||||||
11745383
![]() |
Fisherbrand™
300101-0002 |
59.1 ml | 20 – 410 |
27.00 CHF
72 Stück |
Verfügbar ab: 29-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11755383
![]() |
Fisherbrand™
300101-0004 |
118.3 ml | 24-410 |
33.60 CHF
72 Stück |
Verfügbar ab: 29-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11765383
![]() |
Fisherbrand™
300101-0008 |
236.5 ml | 24-410 |
44.70 CHF
72 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11775383
![]() |
Fisherbrand™
300101-0016 |
473 ml | 28-410 |
48.60 CHF
48 Stück |
Verfügbar ab: 14-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11785383
![]() |
Fisherbrand™
300101-0032 |
946 ml | 38-430 |
39.95 CHF
24 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
Kostengünstige Flaschen mit einem doppelt versiegelten, auslaufsicheren Verschluss
- Aus lichtdurchlässigem HDPE
- Enge Öffnung
- Der Deckel mit Tropfschutz gewährleistet sicheres, sauberes Ausgießen
- Mit aufgesetzten Schraubverschlüssen ohne Einlage
Especificaciones
Naturfarben | |
HDPE | |
Polypropylen | |
Schraubkappe |
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.