Learn More
Fisherbrand™ Kalibriergewicht in Plättchenform, Klasse M1 mit Zertifikat
Für die Verwendung mit Wägegeräten mittlerer Genauigkeit (Klasse III). Fisherbrand™ Klasse M1 Kalibriergewichte aus Edelstahl sind ideal für die Verifizierung oder Kalibrierung von Klasse M2-Gewichten.
Marke:  Fisherbrand™ FB67830
Artikelnummer. 15595109
  • 249.00 CHF / 1 Einheit
Verfügbar ab: 30-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Kalibriergewichte Klasse M1
  • Lieferung mit Kalibrierzertifikat zur Gewährleistung der Rückverfolgbarkeit
  • Gemäß OIML R 111
  • Einzeln oder als Set lieferbar, in einem Kunststoffkoffer oder einer Holzbox
Spezifikation
Spezifikation
M1
1 bis 500 mg
1 mg bis 500 mg
Name des Produkts
Fisherbrand™ Kalibriergewicht in Plättchenform, Klasse M1 mit Zertifikat > 1 mg bis 500 mg