Learn More
Fisherbrand™ Kalibriergewicht aus Edelstahl in Plättchenform, Klasse F1 mit Zertifikat
Beschreibung
- Kalibriergewicht der Klasse F1
- Lieferung mit Kalibrierzertifikat zur Gewährleistung der Rückverfolgbarkeit
- Gemäß OIML R 111
- Einzeln oder als Set lieferbar, in einem Kunststoffkoffer oder einer Holzbox
Spezifikation
F1 | |
1 bis 500 mg | |
1 mg bis 500 mg |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Kalibriergewicht aus Edelstahl in Plättchenform, Klasse F1 mit Zertifikat > 1 mg bis 500 mg
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur