Learn More
Fisherbrand™ Kalibriergewicht in Plättchenform, Set, Klasse E2 mit Zertifikat
Zur Kalibrierung von Gewichten mit geringerer Genauigkeit. Zwiebel™ Klasse E2 individuelle zylindrische Edelstahl-Kalibriergewichte sind für die Überprüfung oder Kalibrierung von Klasse F1-Gewichten und für die Verwendung mit Präzisionswaagen der Genauigkeitsklasse I vorgesehen.
Marke:  Fisherbrand™ FB67832
Artikelnummer. 15515119
  • 1015.00 CHF / 1 Einheit
Verfügbar ab: 30-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Kalibriergewicht aus Edelstahl der Klasse E 2
  • Gemäß OIML R 111
  • Lieferung mit Kalibrierzertifikat zur Gewährleistung der Rückverfolgbarkeit
  • Einzeln oder als Set lieferbar, in einem Kunststoffkoffer oder einer Holzbox
Spezifikation
Spezifikation
E2
1 bis 500 mg
1 mg bis 500 mg
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Fisherbrand™ Kalibriergewicht in Plättchenform, Set, Klasse E2 mit Zertifikat > 1 mg bis 500 mg