Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Bleibeschwerter Becher
Der gewichtete Halter fasst Becher oder Kolben fest mit vier ausgestellten Edelstahlzacken.
146.00 CHF - 169.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Gewogener Becher |
---|---|
Farbe | Rot |
Material | Blei |
Menge | Je 1 |
Temperaturbereich (metrisch) | 135 °C |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11376374
|
Bel-Art™ SP Scienceware™
F18309-0250 |
8 cm |
146.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
12633056
|
Bel-Art™ SP Scienceware™
F18309-0100 |
6 mm |
169.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Vinylbeschichteter Bleiring, mit Gewicht unter dem Halter befestigt
- Hält den Behälter unter Wasser
- Bietet einen niedrigen Schwerpunkt
- Ermöglicht die Zirkulation von Wasser unter dem Becher oder Kolben
- Kann in kochender Flüssigkeit bis zu 135°C (275°F) für einen Zeitraum von 1 Stunde verwendet werden
Spezifikation
Gewogener Becher | |
Blei | |
135 °C |
Rot | |
Je 1 |