Learn More
Bleirohling, Durchmesser X Länger: 6.35 x 6.35 mm (0.25 x 0.25 in.), Puratronic™, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11385697
Verfügbar ab: 08-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bleirohling, Durchmesser X Länger: 6.35 x 6.35 mm (0.25 x 0.25 in.), Puratronic™, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11385697
100 g
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Artikelnummer. 11385697
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 043415.22
Verfügbar ab: 08-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Form: Ca. .2.3 g/Kugel
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7439-92-1
Summenformel Pb
Molekulargewicht (g/mol) 207.20
MDL-Nummer MFCD00134050
InChI-Schlüssel WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N
Synonym plumbum, metal, blei, lead, elemental, rough bullion, plomo, glover, element, flake, omaha & grant
PubChem CID 5352425
ChEBI CHEBI:27889
IUPAC-Name Blei
SMILES [Pb]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lead
Farbe Grau
Aussehen Gray slug
Dichte 11.34g/cm3 at 20°C
Prozentgehaltsbereich 99.999% (Metals basis)
Menge 100 g
Geruch Geruchsneutral
Form Slug, Durchmesser x Länge: 6.35 X 6.35 mm (0.25 X 0.25 Zoll)
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerR24I011 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/11/2022 Catalog Number043415.22,043415.14
ChargennummerU10D037 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number043415.22,043415.14
ChargennummerA10X038 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number043415.22,043415.14
ChargennummerX05C041 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number043415.22,043415.14
ChargennummerB22Z034 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number043415.22,043415.14
Name des Produkts
Bleirohling, Durchmesser X Länger: 6.35 x 6.35 mm (0.25 x 0.25 in.), Puratronic™, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >