Learn More
Bleistab, 6.35 mm (0.25 Zoll) Durchmesser, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11315437
Zum Warenkorb hinzufügen
Bleistab, 6.35 mm (0.25 Zoll) Durchmesser, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11315437
250 mm
Click to view available options
Menge:
50 mm
250 mm
Artikelnummer. 11315437
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 042691.DT
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7439-92-1
Summenformel Pb
Molekulargewicht (g/mol) 207.20
MDL-Nummer MFCD00134050
InChI-Schlüssel WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N
Synonym plumbum, metal, blei, lead, elemental, rough bullion, plomo, glover, element, flake, omaha & grant
PubChem CID 5352425
ChEBI CHEBI:27889
IUPAC-Name Blei
SMILES [Pb]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lead rod
Farbe Grau
Namenshinweis 6.35mm (0.25 in.) dia.
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Menge 250 mm
Reinheit (%) 99.999%
Geruch Geruchsneutral
Gewicht ≈18g/50mm
Form Stange
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerN25L004 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/02/2025 Catalog Number042691.DT,042691.DJ
ChargennummerZ10K027 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/01/2025 Catalog Number042691.DT,042691.DJ
ChargennummerQ19K036 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/05/2024 Catalog Number042691.DT,042691.DJ
ChargennummerQ28I027 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/05/2022 Catalog Number042691.DT,042691.DJ
ChargennummerW15C045 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog Number042691.DT,042691.DJ
Name des Produkts
Bleistab, 6.35 mm (0.25 Zoll) Durchmesser, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >