Learn More
Blei(IV)-oxid, 97+ %, reinst, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 1309-60-0 | O2Pb | 239.20 g/mol
52.45 CHF - 803.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 1309-60-0
Summenformel O2Pb
Molekulargewicht (g/mol) 239.20
MDL-Nummer MFCD00011165
InChI-Schlüssel YADSGOSSYOOKMP-UHFFFAOYSA-N
Synonym lead dioxide, lead iv oxide, lead peroxide, lead superoxide, lead oxide pbo2, lead brown, lead oxide brown, lead peroxide pbo2, bioxyde de plomb french
PubChem CID 14793
SMILES O=[Pb]=O
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10246320
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
217530050
5 g Glasflasche
52.45 CHF
5 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10092960
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
217531000
100 g Glasflasche
61.10 CHF
100 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10480681
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
217535000
500 g Glasflasche
207.00 CHF
500 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10350544
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
217530025
2.5 kg Glasflasche
803.00 CHF
2.50 Kilogramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 25-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Oxidationsreagenz
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis
Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition.
Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
GHS-P-Satz
Vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung verwenden.
Nach Handhabung Gesicht, Hände und freiliegende Haut gründlich waschen.
BEI EINATMEN:Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
GHS-Signalwort: Gefahr
missing translation for 'einecsNumber' : 215-174-5
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse OG0700000
missing translation for 'tsca' : TSCA
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Blei(IV)-oxid, 97+ %, reinst, Thermo Scientific Chemicals