Learn More
Bleibarren, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11394648
Bleibarren, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11394648
500 g, 500 Gramm
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11394648
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 043008.36
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 7439-92-1 | Pb | 207.20 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7439-92-1
Summenformel Pb
Molekulargewicht (g/mol) 207.20
MDL-Nummer MFCD00134050
InChI-Schlüssel WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N
Synonym plumbum, metal, blei, lead, elemental, rough bullion, plomo, glover, element, flake, omaha & grant
PubChem CID 5352425
ChEBI CHEBI:27889
IUPAC-Name Blei
SMILES [Pb]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lead
Farbe Grau
Aussehen Gray ingot
Dichte 11.34g/cm3 at 20°C
Prozentgehaltsbereich 99.999% (Metals basis)
Menge 500 g
Geruch Geruchsneutral
Form Ignot
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerM29L019 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number043008.22,043008.36
ChargennummerQ23K028 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/06/2024 Catalog Number043008.22,043008.36
ChargennummerW29C042 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number043008.22,043010.09,043008.36
ChargennummerC17N02 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number043008.22,043010.09,043008.36
ChargennummerA22N08 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number043008.22,043010.09,043008.36
Name des Produkts
Bleibarren, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >