Learn More
Blei(II)-Zirkoniumoxid, Puratronic™, 99.997 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11385047
Blei(II)-Zirkoniumoxid, Puratronic™, 99.997 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11385047
10 g
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Artikelnummer. 11385047
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 040754.09
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12060-01-4
Summenformel O3PbZr
Molekulargewicht (g/mol) 346.421
MDL-Nummer MFCD00016275
InChI-Schlüssel RSCSNKLWUCUPDE-UHFFFAOYSA-N
Synonym lead zirconate, o3zr.pb, dioxido oxo zirconium;lead 2+, $l^ 2-lead 2+ ion oxozirconiumbis olate
PubChem CID 16212542
IUPAC-Name Blei(2+);dioxido(oxo)zirkonium
SMILES [O-][Zr](=O)[O-].[Pb+2]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lead(II) zirconium oxide
Physikalische Form Pulver
Menge 10 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
UN-Nummer UN3077
Formelmasse 346.42
Reinheit (%) 99.997%
Güte Puratronic™
Geruch Geruchsneutral
Dichte 7.0 g/mL
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
3 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer91356 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/11/2021 Catalog Number040754.18,040795.TD,040795.TC,040795.TB,040754.09,040754.30
ChargennummerS91356 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog Number040754.18,040795.TD,040795.TC,040795.TB,040754.09,040754.30
ChargennummerB23U023 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog Number040754.18,040795.TD,040795.TC,040795.TB,040754.09,040754.30
Name des Produkts
Blei(II)-Zirkoniumoxid, Puratronic™, 99.997 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >