Learn More
Blei(II)-tellurid, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 1314-91-6 | PbTe | 334.80 g/mol
188.00 CHF - 631.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 1314-91-6 |
---|---|
Summenformel | PbTe |
Molekulargewicht (g/mol) | 334.80 |
MDL-Nummer | MFCD00016274 |
InChI-Schlüssel | OCGWQDWYSQAFTO-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | lead telluride, lead ii telluride, unii-v1og6oa4bj, v1og6oa4bj, plumbanetellone, bleitellurid, lead monotelluride, lead ii telluride trace metals basis |
PubChem CID | 4389803 |
IUPAC-Name | Telluroxoplumban |
SMILES | [Te]=[Pb] |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11319239
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
088285.14 |
25 g |
188.00 CHF
25 Gramm |
Verfügbar ab: 30-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11329239
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
088285.22 |
100 g |
631.00 CHF
100 Gramm |
Verfügbar ab: 07-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Lead(II) telluride is used to make thermoelectric converter (cooler, generator, heat), infrared detectors and tunnel diode. It is also an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals and agrochemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
1314-91-6 | |
334.80 | |
OCGWQDWYSQAFTO-UHFFFAOYSA-N | |
4389803 | |
[Te]=[Pb] |
PbTe | |
MFCD00016274 | |
lead telluride, lead ii telluride, unii-v1og6oa4bj, v1og6oa4bj, plumbanetellone, bleitellurid, lead monotelluride, lead ii telluride trace metals basis | |
Telluroxoplumban |
Spezifikation
Lead (II) telluride | |
1314-91-6 | |
(Metallbasis) | |
MFCD00016274 | |
14,5422 | |
Insoluble in water. | |
[Te]=[Pb] | |
334.80 | |
334.79 | |
Product specific |
917°C | |
Stücke | |
PbTe | |
UN3284 | |
lead telluride, lead ii telluride, unii-v1og6oa4bj, v1og6oa4bj, plumbanetellone, bleitellurid, lead monotelluride, lead ii telluride trace metals basis | |
OCGWQDWYSQAFTO-UHFFFAOYSA-N | |
Telluroxoplumban | |
4389803 | |
99.999% | |
8.164 g/mL |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis
H360-H373-H302-H332
Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
Kann bei längerer oder wiederholter Exposition zu Organschäden führen.
Gesundheitsschädlich beim Verschlucken
Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
P201-P202-P260-P264b-P270-P271-P281-P301+P312-P304+P340-P308+P313-P330-P501c
H302+H332-H350-H360Df-H373
missing translation for 'dotInformation' : Gefahrenklasse:6,1; Verpackungsgruppe:III
missing translation for 'einecsNumber' : 215-247-1
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
- Lead(II) telluride
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1A
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
Gefahrenhinweis
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H360Df-Kann das Kind im Mutterleib schädigen. Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
- H373-Kann die Organe schädigen.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501-Inhalt/Behälter zuführen.