Learn More
Blei(II)-perchlorat-Trihydrat, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 13453-62-8 | Cl2H6O11Pb | 460.10 g/mol
80.20 CHF - 340.70 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 13453-62-8 |
---|---|
Summenformel | Cl2H6O11Pb |
Molekulargewicht (g/mol) | 460.10 |
MDL-Nummer | MFCD00149817 |
InChI-Schlüssel | KKGGEAQRICYXNM-UHFFFAOYSA-L |
Synonym | lead ii perchlorate trihydrate, acmc-20aknd, 2clo4.pb.3h2o, lead perchlorate 3h2o, lead ii perchlorate, trihydrate, lead perchlorate, trihydrate, reagent acs, lead ii perchlorate trihydrate, acs reagentMehr anzeigen |
PubChem CID | 25021834 |
IUPAC-Name | Blei(2+);diperchlorat;trihydrat |
SMILES | O.O.O.[Pb++].[O-][Cl](=O)(=O)=O.[O-][Cl](=O)(=O)=O |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
13545020
|
Thermo Scientific Acros
447781000 |
100 g | Kunststoffflasche |
80.20 CHF
100 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
13555020
|
Thermo Scientific Acros
447785000 |
500 g | Kunststoffflasche |
340.70 CHF
500 Gramm |
Verfügbar ab: 30-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
13453-62-8 | |
460.10 | |
KKGGEAQRICYXNM-UHFFFAOYSA-L | |
25021834 | |
O.O.O.[Pb++].[O-][Cl](=O)(=O)=O.[O-][Cl](=O)(=O)=O |
Cl2H6O11Pb | |
MFCD00149817 | |
lead ii perchlorate trihydrate, acmc-20aknd, 2clo4.pb.3h2o, lead perchlorate 3h2o, lead ii perchlorate, trihydrate, lead perchlorate, trihydrate, reagent acs, lead ii perchlorate trihydrate, acs reagentMehr anzeigen | |
Blei(2+);diperchlorat;trihydrat |
Spezifikation
Lead(II) perchlorate trihydrate | |
13453-62-8 | |
Pb(ClO4)2·3H2O | |
lead ii perchlorate trihydrate, acmc-20aknd, 2clo4.pb.3h2o, lead perchlorate 3h2o, lead ii perchlorate, trihydrate, lead perchlorate, trihydrate, reagent acs, lead ii perchlorate trihydrate, acs reagent | |
KKGGEAQRICYXNM-UHFFFAOYSA-L | |
Blei(2+);diperchlorat;trihydrat | |
25021834 | |
ACS-Reagenz | |
2.6000g/mL |
100,0 °C | |
Cl2H6O11Pb | |
MFCD00149817 | |
Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol | |
O.O.O.[Pb++].[O-][Cl](=O)(=O)=O.[O-][Cl](=O)(=O)=O | |
460.10 | |
460.14 | |
2.6 |
Sicherheit und Handhabung
GHS-Signalwort: Gefahr
- Lead(II) perchlorate trihydrate
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- Oxidierender Feststoff Kategorie 2
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1A
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- H360Df-Kann das Kind im Mutterleib schädigen. Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
- H373-Kann die Organe schädigen.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.