Learn More
Blei(II)-oxid, 99.9+ %, (Metallspurenanalyse), < 10 Mikrometer, Pulver, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 1317-36-8 | OPb | 223.20 g/mol
30.85 CHF - 340.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 1317-36-8
Summenformel OPb
Molekulargewicht (g/mol) 223.20
MDL-Nummer MFCD00011164
InChI-Schlüssel YEXPOXQUZXUXJW-UHFFFAOYSA-N
Synonym lead monoxide, lead ii oxide, lead oxide pbo, massicot, massicotite, lead monooxide, lead protoxide, plumbous oxide, litharge pure, lead oxide yellow
PubChem CID 14827
SMILES O=[Pb]
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10542084
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
315851000
100 g Glasflasche
30.85 CHF
100 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10063570
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
315855000
500 g Glasflasche
99.95 CHF
500 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10551364
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
315850025
2.5 kg Glasflasche
340.00 CHF
2.50 Kilogramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Ultra-Spurenanalyse
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Satz
Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
Schädigt die Organe bei längerer oder wiederholter Exposition.
Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Kann Krebs erzeugen.
GHS-P-Satz
Vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung verwenden.
Nach Handhabung Gesicht, Hände und freiliegende Haut gründlich waschen.
BEI EINATMEN:Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
GHS-Signalwort: Gefahr
missing translation for 'einecsNumber' : 215-267-0
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse OG1750000
missing translation for 'tsca' : TSCA
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Blei(II)-oxid, 99.9+ %, (Metallspurenanalyse), < 10 Mikrometer, Pulver, Thermo Scientific Chemicals