Learn More
Blei(II)-nitrat, ACS, 99.0 % min., Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
As an oxidizer in dye industry, in manufacturing of mother-of-pearl, as mordant in printing textile, as sensitizer in photographyEmployed in industrial applications such as heat stabilization in nylon and polyesters, coatings of photothermographic paper, gold cyanidation and pyrotechnics. Finds
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Lead(II) nitrate |
Schmelzpunkt | 470°C (decomposition) |
Namenshinweis | For ACS analysis |
Farbe | Weiß |
Physikalische Form | Kristalle |
Menge | 500 g |
Prozentgehaltsbereich | 99.0% min. |
Löslichkeitsinformationen | Freely soluble in water. Soluble in absolute alcohol,methanol. Insoluble in concentrated HNO3 |
IUPAC-Name | Blei(2+);dinitrat |
Formelmasse | 331.2 |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
M29L028 | Analysenzertifikat | 31/01/2025 | 014243.36,014243.A3,01424336 |
X09K056 | Analysenzertifikat | 18/10/2024 | 014243.36,014243.A3 |
T25K045 | Analysenzertifikat | 20/08/2024 | 014243.36,014243.A3 |
P06K016 | Analysenzertifikat | 15/03/2024 | 014243.36,014243.A3 |
Z31H004 | Analysenzertifikat | 24/10/2023 | 014243.36,014243.A3 |
Sicherheit und Handhabung
- Lead(II) nitrate
- Gefahr
- Oxidierender Feststoff Kategorie 2
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1A
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
- H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H360Df-Kann das Kind im Mutterleib schädigen. Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
- H373-Kann die Organe schädigen.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P220-Von Kleidung/brennbaren Materialien fernhalten/entfernt aufbewahren.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501-Inhalt/Behälter zuführen.