Learn More
Blei(II)-iodid, ultratrocken, gelbes Pulver, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11458410
5 g
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Blei(II)-iodid, ultratrocken, I2Pb, CAS-Nummer-10101-63-0, Blei-ii-iodid, Diiodo-, e2-plumbane, HSDB 636, Bleidiodid, Blei-ii-iodid, Bleiiodid PbI2, PbI2, plumbous iodid, Plumbum jodatum, 100 g, 99,999 % (Metallbasis), 954 °C, gelb, 6.16, DOT-Klasse:6,1; Verpackungsgruppe:III, 233-256-9, 461
Lead(II) iodide is used as a detector material for high energy photons including x-rays and gamma rays. It is used in photography, printing, mosaic gold, and bronzing. It exhibits ferroelastic properties and has efficiency in stopping X-ray and gamma ray, which provides excellent environmental stability.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10101-63-0
Summenformel I2Pb
Molekulargewicht (g/mol) 461.00
MDL-Nummer MFCD00011163
InChI-Schlüssel RQQRAHKHDFPBMC-UHFFFAOYSA-L
Synonym lead ii iodide, lead diiodide, plumbous iodide, lead iodide pbi2, pbi2, plumbum jodatum, blei ii-iodid, hsdb 636, diiodo-, e2-plumbane
PubChem CID 24931
IUPAC-Name Diiodplumban
SMILES [I-].[I-].[Pb++]
Spezifikation
Siedepunkt 954°C
Chemischer Name oder Material Lead(II) iodide, ultra dry
Schmelzpunkt 402°C
Farbe Gelb
Physikalische Form Pulver
Menge 5 g
Prozentgehaltsbereich 99.999% (Metals basis)
Löslichkeitsinformationen Soluble in concentrated solutions of alkali iodides and sodium thiosulfate. Insoluble in alcohol,cold hydrochloric acid and organic solvents.
Formelmasse 461
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Dichte 6.16 g/cm3 at 20°C
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lead(II) iodide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1A
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H360Df-Kann das Kind im Mutterleib schädigen. Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.
Name des Produkts
Blei(II)-iodid, ultratrocken, gelbes Pulver, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >