Learn More
Blei(II)-iodid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10123740
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Blei(II)-iodid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10123740 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
50 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10123740
Marke: Thermo Scientific Acros 198860500
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 10101-63-0 | I2Pb | 461.00 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10101-63-0
Summenformel I2Pb
Molekulargewicht (g/mol) 461.00
MDL-Nummer MFCD00011163
InChI-Schlüssel RQQRAHKHDFPBMC-UHFFFAOYSA-L
Synonym lead ii iodide, lead diiodide, plumbous iodide, lead iodide pbi2, pbi2, plumbum jodatum, blei ii-iodid, hsdb 636, diiodo-, e2-plumbane
PubChem CID 24931
IUPAC-Name Diiodplumban
SMILES [I-].[I-].[Pb++]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lead(II) iodide
Schmelzpunkt 402°C
Namenshinweis 99%
Farbe Gelb bis orange
Physikalische Form Pulver
Menge 50 g
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (Argentometry)
Strukturformel PbI2
Merck Index 15, 5466
Formelmasse 461
Reinheit (%) 99%
Verlust bei Trocknung 0.1% max.
Verpackung Glasflasche
Relative Dichte 6.16
Dichte 6.1600g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0470515 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number198862500,198860500
ChargennummerA0467718 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number198862500,198860500
ChargennummerA0464943 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/08/2024 Catalog Number198862500,198860500
ChargennummerA0459426 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/01/2024 Catalog Number198862500,198860500
ChargennummerA0452975 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/05/2023 Catalog Number198862500,198860500
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lead(II) iodide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1A
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
  • H360Df-Kann das Kind im Mutterleib schädigen. Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
Name des Produkts
Blei(II)-iodid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >