Learn More
Blei(II)-fluorid, Puratronic™, 99.997 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15455965
Zum Warenkorb hinzufügen
Blei(II)-fluorid, Puratronic™, 99.997 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15455965
25 g
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Artikelnummer. 15455965
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 010723.14
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Lead(II) fluoride is used in fuses, glass coatings to reflect infrared rays and phosphors for television screens and in low melting glasses. Further, it serves as a catalyst for the preparation of picoline.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7783-46-2
Summenformel F2Pb
Molekulargewicht (g/mol) 245.20
MDL-Nummer MFCD00011162
InChI-Schlüssel FPHIOHCCQGUGKU-UHFFFAOYSA-L
Synonym lead fluoride, lead ii fluoride, lead difluoride, lead fluoride pbf2, plumbous fluoride, lead +2 fluoride, difluoroplumbane, plomb fluorure french, pbf2, plomb fluorureMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 24549
IUPAC-Name Difluorplumban
SMILES [F-].[F-].[Pb++]
Spezifikation
Siedepunkt 1290°C
Chemischer Name oder Material Lead(II) fluoride
Schmelzpunkt 855°C
Physikalische Form Pulver
Menge 25 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
UN-Nummer UN2291
Merck Index 14,5408
Löslichkeitsinformationen Soluble in nitric acid. Slightly soluble in water. Insoluble in acetone and ammonia.
Formelmasse 245.2
Reinheit (%) 99.997%
Güte Puratronic™
Geruch Geruchsneutral
Dichte 8.445 g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerN20K027 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/03/2024 Catalog Number010723.14,010723.22,010723.88
ChargennummerZ14I029 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/01/2023 Catalog Number010723.14,010723.22
Chargennummer23709 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/11/2021 Catalog Number010723.14,010723.22
Chargennummer23466 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/11/2021 Catalog Number010723.14,010723.22
Chargennummer10191494 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/11/2021 Catalog Number010723.14,010723.22
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lead(II) fluoride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1A
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H360Df-Kann das Kind im Mutterleib schädigen. Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.
Name des Produkts
Blei(II)-fluorid, Puratronic™, 99.997 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis