Learn More
Blei(II)-chlorid, ultratrocken, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11340058
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Blei(II)-chlorid, ultratrocken, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11340058
2 g
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
50 g
Artikelnummer. 11340058
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 042841.04
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Verwendet für die Synthese von Bleititanat und Barium-Blei-Titanatkeramik; wird für die Herstellung von Infrarot-transmittierendem Glas und ornamentalem Glas (Aurenglas) verwendet; nützlich als Elektrode für geophysikalische Anwendungen und in Solarzellen.
Lead chloride is used in the synthesis of lead titanate and barium lead titanate ceramics; employed in the production of infrared transmitting glass and ornamental glass (aurene glass); useful as an electrode in geophysical applications and in solar cells. Analytical reagent, preparation of lead salts, as solder and flux. Pattinson's white lead, pigment in white paint, is the basic lead chloride.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7758-95-4
Summenformel Cl2Pb
Molekulargewicht (g/mol) 278.10
MDL-Nummer MFCD00011157
InChI-Schlüssel HWSZZLVAJGOAAY-UHFFFAOYSA-L
Synonym lead dichloride, lead ii chloride, lead chloride, plumbous chloride, lead 2+ chloride, lead chloride pbcl2, pbcl2, ccris 7565, lead ii chloride, ultra dry
PubChem CID 24459
SMILES [Cl-].[Cl-].[Pb++]
Spezifikation
Siedepunkt 951°C
Chemischer Name oder Material Lead(II) chloride, ultra dry
Schmelzpunkt 501°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 2 g
Prozentgehaltsbereich 99.999% (Metal basis)
Löslichkeitsinformationen Soluble in hot water,alkali hydroxides and ammonium chloride solution. Insoluble in cold water and alcohol.
IUPAC-Name Dichlorplumban
Formelmasse 278.1
Geruch Geruchsneutral
Aussehen White powder
Dichte 5.85 g/cm3 at 20°C
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lead(II) chloride, ultra dry
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1A
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H360Df-Kann das Kind im Mutterleib schädigen. Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.
Name des Produkts
Blei(II)-chlorid, ultratrocken, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >